Documenti fondamentali
ENA497681505
Enamine
sodium 5-fluoro-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.17
Numero MDL:
Iupac Name
sodium 5-fluorobenzo[d]thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H4FNO2S.Na/c9-4-1-2-6-5(3-4)10-7(13-6)8(11)12;/h1-3H,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI
CFHCHYNRSGHEHR-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266886
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266886
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)