Documenti fondamentali
ENA497681403
Enamine
1-benzyl-5,5-dimethylpyrrolidin-3-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.74
Numero MDL:
Iupac Name
1-benzyl-5,5-dimethylpyrrolidin-3-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO.ClH/c1-13(2)8-12(15)10-14(13)9-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7H,8-10H2,1-2H3;1H
InChI
KBTSACIHFNKHEE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265910
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265910
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)