Documenti fondamentali
ENA497681207
Enamine
2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 401.20
250 MG
CHF 552.00
500 MG
CHF 845.80
1 G
CHF 1’070.70
2.5 G
CHF 2’053.50
5 G
CHF 3’018.10
10 G
CHF 4’453.30
SKU del venditore: EN300-265490-100MG
CHF 401.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 401.20
250 MG
CHF 552.00
500 MG
CHF 845.80
1 G
CHF 1’070.70
2.5 G
CHF 2’053.50
5 G
CHF 3’018.10
10 G
CHF 4’453.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.74
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-265490-100MG
CHF 401.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-7-isoquinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H12ClNO3S/c1-8(14)13-5-4-9-2-3-11(17(12,15)16)6-10(9)7-13/h2-3,6H,4-5,7H2,1H3
InChI
MULMLDROTQLKML-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265490
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265490
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)