Documenti fondamentali
ENA497680238
Enamine
N,N-dimethylmethanesulfonoimidamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.65
Numero MDL:
Iupac Name
S-hydroxy-N,N-dimethylmethanesulfinimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H10N2OS.ClH/c1-5(2)7(3,4)6;/h3H2,1-2H3,(H2,4,6);1H
InChI
WRYUDDDOGLQBFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263581
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263581
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)