Documenti fondamentali
ENA497680144
Enamine
benzyl 4-hydroxy-2-(methoxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.31
Numero MDL:
Iupac Name
benzyl 4-hydroxy-2-(methoxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H19NO4/c1-18-10-12-7-13(16)8-15(12)14(17)19-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-13,16H,7-10H2,1H3
InChI
MCVXVAOZGZKJGE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261451
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261451
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)