Documenti fondamentali
ENA497680016
Enamine
N-methyl-N-(prop-2-en-1-yl)methanesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.21
Numero MDL:
Iupac Name
N-allyl-N-methylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H11NO2S/c1-4-5-6(2)9(3,7)8/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI
VMBUORCYWKIZIH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263122
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263122
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)