Documenti fondamentali
ENA497680008
Enamine
2-[(chloromethyl)sulfanyl]propane
Scegli un formato
100 MG
CHF 503.50
250 MG
CHF 640.00
500 MG
CHF 901.30
1 G
CHF 1’104.10
2.5 G
CHF 1’985.50
5 G
CHF 2’848.70
10 G
CHF 4’135.70
SKU del venditore: EN300-263081-100MG
CHF 503.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 503.50
250 MG
CHF 640.00
500 MG
CHF 901.30
1 G
CHF 1’104.10
2.5 G
CHF 1’985.50
5 G
CHF 2’848.70
10 G
CHF 4’135.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-263081-100MG
CHF 503.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(chloromethyl)sulfanyl]propane
Inchi Code
1S/C4H9ClS/c1-4(2)6-3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI
GTGKNQUHLOGQGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263081
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263081
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)