Documenti fondamentali
ENA497679738
Enamine
1-methyl-3-(5-methylfuran-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Scegli un formato
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
2.5 G
CHF 1’117.50
5 G
CHF 1’631.00
10 G
CHF 2’396.70
SKU del venditore: EN300-261110-100MG
CHF 199.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
2.5 G
CHF 1’117.50
5 G
CHF 1’631.00
10 G
CHF 2’396.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-261110-100MG
CHF 199.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-3-(5-methyl-2-furyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-7-3-4-9(14-7)10-8(6-13)5-12(2)11-10/h3-6H,1-2H3
InChI
ADBLMNLNYNTAPM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261110
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261110
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)