Documenti fondamentali
ENA497679737
Enamine
2-(2-chlorophenyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.64
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-chlorophenyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O2/c12-9-4-2-1-3-8(9)10-13-5-7(6-14-10)11(15)16/h1-6H,(H,15,16)
InChI
IVAPUCSVKRFGEQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262386
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262386
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)