Documenti fondamentali
ENA497679425
Enamine
3-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero MDL:
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c7-4-5-1-2-6(8)3-5/h5-8H,1-4H2
InChI
ZBAXTIFHKIGLEJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261609
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261609
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)