Documenti fondamentali
ENA497679207
Enamine
4-aminoheptanedioic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 619.60
250 MG
CHF 864.00
500 MG
CHF 1’335.90
1 G
CHF 1’699.90
2.5 G
CHF 3’519.90
5 G
CHF 6’910.30
10 G
CHF 13’445.40
SKU del venditore: EN300-261792-100MG
CHF 619.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 619.60
250 MG
CHF 864.00
500 MG
CHF 1’335.90
1 G
CHF 1’699.90
2.5 G
CHF 3’519.90
5 G
CHF 6’910.30
10 G
CHF 13’445.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-261792-100MG
CHF 619.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-aminoheptanedioic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4.ClH/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12;/h5H,1-4,8H2,(H,9,10)(H,11,12);1H
InChI
JWQBFRWDIHLWMV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261792
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261792
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)