ENA497679181
Enamine
6-chloroimidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
6-chloroimidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O2.ClH/c9-5-1-2-6-7(8(12)13)10-4-11(6)3-5;/h1-4H,(H,12,13);1H
InChI
GMBXJEPFTQCNLS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261421
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261421
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)