ENA497678542
Enamine
tert-butyl 5,6-dichloropyridine-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 5,6-dichloronicotinate
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO2/c1-10(2,3)15-9(14)6-4-7(11)8(12)13-5-6/h4-5H,1-3H3
InChI
SQAFQWVWXRQGGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108857
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108857
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)