Documenti fondamentali
ENA497678390
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 182.80
250 MG
CHF 241.30
500 MG
CHF 355.70
1 G
CHF 442.80
2.5 G
CHF 823.70
5 G
CHF 1’195.50
10 G
CHF 1’753.20
SKU del venditore: EN300-250159-100MG
CHF 182.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 182.80
250 MG
CHF 241.30
500 MG
CHF 355.70
1 G
CHF 442.80
2.5 G
CHF 823.70
5 G
CHF 1’195.50
10 G
CHF 1’753.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-250159-100MG
CHF 182.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H20O4/c1-11(2,3)16-10(15)12(9(13)14)7-5-4-6-8-12/h4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI
DCHBQVRKVKOSMX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250159
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250159
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)