Documenti fondamentali
ENA497678357
Enamine
1-bromo-3,3-diethoxy-1,1-difluoropropane
Scegli un formato
50 MG
CHF 476.60
100 MG
CHF 687.20
250 MG
CHF 964.10
500 MG
CHF 1’493.20
1 G
CHF 1’902.70
2.5 G
CHF 3’686.30
5 G
CHF 5’430.90
10 G
CHF 8’030.90
SKU del venditore: EN300-247198-50MG
CHF 476.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 476.60
100 MG
CHF 687.20
250 MG
CHF 964.10
500 MG
CHF 1’493.20
1 G
CHF 1’902.70
2.5 G
CHF 3’686.30
5 G
CHF 5’430.90
10 G
CHF 8’030.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-247198-50MG
CHF 476.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-3,3-diethoxy-1,1-difluoropropane
Inchi Code
1S/C7H13BrF2O2/c1-3-11-6(12-4-2)5-7(8,9)10/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI
QAUOBMFAPLIVPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247198
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247198
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)