Documenti fondamentali
ENA497678221
Enamine
3-oxocyclohexane-1-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.17
Numero MDL:
Punto di fusione
62-64
Iupac Name
3-oxocyclohexanecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c8-7(10)5-2-1-3-6(9)4-5/h5H,1-4H2,(H2,8,10)
InChI
HWQYGPLWZGRAKD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199966
Melting Point
62-64
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199966
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)