Documenti fondamentali
ENA497678083
Enamine
2-cyanobutanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-cyanobutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H7NO2/c1-2-4(3-6)5(7)8/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)
InChI
XNINAOUGJUYOQX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-150120
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-150120