Documenti fondamentali
ENA497678016
Enamine
2-[(2-chlorophenyl)methyl]-2-methylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.18
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-chlorobenzyl)-2-methylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16ClN.ClH/c1-12(7-4-8-14-12)9-10-5-2-3-6-11(10)13;/h2-3,5-6,14H,4,7-9H2,1H3;1H
InChI
AKJSIJZTHNNAAF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260400
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260400
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)