ENA497377425
Enamine
4-chloro-N-propylbutanamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-64320-100MG
CHF 126.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-64320-100MG
CHF 126.90
Iupac Name
4-chloro-N-propylbutanamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-2-6-9-7(10)4-3-5-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
InChI
JWDRIUIZEWDSCP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64320
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)