Documenti fondamentali
ENA497377392
Enamine
5,6-difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.11
Numero MDL:
Iupac Name
5,6-difluoro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C8H3F2NO2/c9-5-1-3-4(2-6(5)10)8(13)11-7(3)12/h1-2H,(H,11,12,13)
InChI
MROUYCSLODQSRN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38854
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38854
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)