ENA497377233
Enamine
1H-1,2,3-triazole-4-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1H-1,2,3-triazole-4-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H5N5.ClH/c4-3(5)2-1-6-8-7-2;/h1H,(H3,4,5)(H,6,7,8);1H
InChI
CKULSTXUOJQJIZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260604
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260604
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)