ENA497377151
Enamine
(2,3-dihydro-1,4-benzoxathiin-2-yl)methanamine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-258384-100MG
CHF 357.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-258384-100MG
CHF 357.00
Iupac Name
(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]oxathiin-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NOS.ClH/c10-5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(9)11-7;/h1-4,7H,5-6,10H2;1H
InChI
NSDSKHUUAQAGIS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258384
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)