ENA497377146
Enamine
1,2-dimethyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
About This Item
Iupac Name
1,2-dimethyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
Inchi Code
1S/C11H18/c1-8(2)11-6-5-9(3)10(4)7-11/h11H,1,5-7H2,2-4H3
InChI
DJNBXADZJNAMQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259993
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259993
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)