Documenti fondamentali
ENA497376982
Enamine
rac-(1R,2R)-2-(pyridin-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.64
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(pyridin-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9NO2.ClH/c11-9(12)8-5-7(8)6-1-3-10-4-2-6;/h1-4,7-8H,5H2,(H,11,12);1H/t7-,8+;/m0./s1
InChI
OBGPWWPLZPGMJP-KZYPOYLOSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258515
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258515
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)