ENA497376844
Enamine
4-cyclopentylpyrrolidin-2-one
About This Item
Punto di fusione
117-119
Iupac Name
4-cyclopentyl-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C9H15NO/c11-9-5-8(6-10-9)7-3-1-2-4-7/h7-8H,1-6H2,(H,10,11)
InChI
YOJFZTBFYFDZON-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258142
Melting Point
117-119
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258142
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)