ENA497376770
Enamine
2-hydroxyethyl N,N-dimethylcarbamate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-257974-100MG
CHF 418.10
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-257974-100MG
CHF 418.10
Iupac Name
2-hydroxyethyl dimethylcarbamate
Inchi Code
1S/C5H11NO3/c1-6(2)5(8)9-4-3-7/h7H,3-4H2,1-2H3
InChI
STMLNVLDMRLNNZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257974
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)