ENA497376504
Enamine
2,6-difluoro-4-methylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
2,6-difluoro-4-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7F2NO2S/c1-4-2-5(8)7(6(9)3-4)13(10,11)12/h2-3H,1H3,(H2,10,11,12)
InChI
ORUIAISQOZKDMP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257243
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257243
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)