ENA497376451
Enamine
5-bromo-N-(3-chloro-4-methylphenyl)pyridine-2-carboxamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-257094-100MG
CHF 185.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-257094-100MG
CHF 185.40
Iupac Name
5-bromo-N-(3-chloro-4-methylphenyl)-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C13H10BrClN2O/c1-8-2-4-10(6-11(8)15)17-13(18)12-5-3-9(14)7-16-12/h2-7H,1H3,(H,17,18)
InChI
UNDYRGMQUUKKQY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257094
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)