Documenti fondamentali
ENA497376006
Enamine
(3R)-3-aminoheptanoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Numero MDL:
Iupac Name
(R)-3-aminoheptanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-2-3-4-6(8)5-7(9)10;/h6H,2-5,8H2,1H3,(H,9,10);1H/t6-;/m1./s1
InChI
RKLUJWKWWPBXAA-FYZOBXCZSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255962
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255962
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)