ENA497375273
Enamine
tert-butyl 3-amino-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-254360-50MG
CHF 611.80
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-254360-50MG
CHF 611.80
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-(2-hydroxyethyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-9(2,3)15-8(14)12-6-10(11,7-12)4-5-13/h13H,4-7,11H2,1-3H3
InChI
SXRTUAVBFKKAJN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254360
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)