Documenti fondamentali
ENA497375140
Enamine
1-(1-methoxycyclopentyl)ethan-1-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
SKU del venditore: EN300-253970-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-253970-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1-methoxycyclopentyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7(9)8(10-2)5-3-4-6-8/h3-6H2,1-2H3
InChI
PUSDRNOYYGEAPY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253970
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253970
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)