Documenti fondamentali
ENA497374861
Enamine
2-bromo-1-(1-chlorocyclopropyl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.46
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(1-chlorocyclopropyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C5H6BrClO/c6-3-4(8)5(7)1-2-5/h1-3H2
InChI
PPFFZSUXZGBQDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253224
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253224
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)