Documenti fondamentali
ENA497374765
Enamine
ethyl 2-(carbamoyloxy)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.2
Numero MDL:
Punto di fusione
150-152
Iupac Name
ethyl 2-[(aminocarbonyl)oxy]benzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-2-14-9(12)7-5-3-4-6-8(7)15-10(11)13/h3-6H,2H2,1H3,(H2,11,13)
InChI
JFMIIMPCFQKAAD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253077
Melting Point
150-152
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253077
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)