Documenti fondamentali
ENA497374629
Enamine
3-methanesulfonylpyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.2
Numero MDL:
Punto di fusione
147-148
Iupac Name
3-(methylsulfonyl)picolinic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO4S/c1-13(11,12)5-3-2-4-8-6(5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI
PMLMPPPFXKNYQI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252721
Melting Point
147-148
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252721
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)