ENA497374456
Enamine
6-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridazin-3-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-252326-50MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-252326-50MG
CHF 436.30
Iupac Name
6-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-3-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C8H9N5/c1-13-7(4-5-10-13)6-2-3-8(9)12-11-6/h2-5H,1H3,(H2,9,12)
InChI
FHBPJNFZKRRFIV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252326
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)