Documenti fondamentali
ENA497374392
Enamine
1-(1-methylhydrazin-1-yl)propan-2-ol
Scegli un formato
100 MG
CHF 576.30
250 MG
CHF 744.00
500 MG
CHF 1’067.70
1 G
CHF 1’316.00
2.5 G
CHF 2’401.50
5 G
CHF 3’464.90
10 G
CHF 5’049.60
SKU del venditore: EN300-252124-100MG
CHF 576.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 576.30
250 MG
CHF 744.00
500 MG
CHF 1’067.70
1 G
CHF 1’316.00
2.5 G
CHF 2’401.50
5 G
CHF 3’464.90
10 G
CHF 5’049.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-252124-100MG
CHF 576.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1-methylhydrazinyl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C4H12N2O/c1-4(7)3-6(2)5/h4,7H,3,5H2,1-2H3
InChI
FEYHGPPSQCQBPR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252124
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252124
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)