Documenti fondamentali
ENA497374381
Enamine
2-bromo-4-iodobenzene-1-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
SKU del venditore: EN300-252108-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.99
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-252108-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-4-iodobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H5BrINO2S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI
AUZURGTZZGNJFR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252108
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252108
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)