Documenti fondamentali
ENA497374106
Enamine
tert-butyl 2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)7-12-6-4-5-9(12)8-13/h4-6,8H,7H2,1-3H3
InChI
ZNGJPZUUYBDTQI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251276
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251276
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)