Documenti fondamentali
ENA497374056
Enamine
3-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrazine-2-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 197.10
250 MG
CHF 260.80
500 MG
CHF 385.60
1 G
CHF 481.80
2.5 G
CHF 606.60
5 G
CHF 813.30
10 G
CHF 1’228.00
SKU del venditore: EN300-250854-100MG
CHF 197.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 197.10
250 MG
CHF 260.80
500 MG
CHF 385.60
1 G
CHF 481.80
2.5 G
CHF 606.60
5 G
CHF 813.30
10 G
CHF 1’228.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-250854-100MG
CHF 197.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(tert-butoxycarbonyl)pyrazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)7-6(8(13)14)11-4-5-12-7/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
InChI
BXEYZYHEFFQAGD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250854
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250854
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)