Documenti fondamentali
ENA497373875
Enamine
2-bromo-3-nitrobenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.02
Numero MDL:
Punto di fusione
136-137
Iupac Name
2-bromo-3-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrN2O2/c8-7-5(4-9)2-1-3-6(7)10(11)12/h1-3H
InChI
NPKQCTPNOSIKCZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250018
Melting Point
136-137
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250018
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)