Documenti fondamentali
ENA497373499
Enamine
1-(5-bromo-2-methoxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 366.10
250 MG
CHF 503.90
500 MG
CHF 767.80
1 G
CHF 971.90
2.5 G
CHF 1’989.80
5 G
CHF 3’890.40
10 G
CHF 7’547.30
SKU del venditore: EN300-246220-100MG
CHF 366.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 366.10
250 MG
CHF 503.90
500 MG
CHF 767.80
1 G
CHF 971.90
2.5 G
CHF 1’989.80
5 G
CHF 3’890.40
10 G
CHF 7’547.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.11
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-246220-100MG
CHF 366.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-bromo-2-methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H10BrNO/c1-14-10-3-2-8(12)6-9(10)11(7-13)4-5-11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI
SKGMEUYHZKVHIZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246220
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246220
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)