Documenti fondamentali
ENA497373114
Enamine
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.63
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H9ClN2/c9-8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h5H,1-4H2
InChI
OEWAJIAOXWOCTJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203607
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203607
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)