Documenti fondamentali
ENA497373020
Enamine
2-chloro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 182.80
250 MG
CHF 241.30
500 MG
CHF 355.70
1 G
CHF 442.80
2.5 G
CHF 823.70
5 G
CHF 1’195.50
10 G
CHF 1’753.20
SKU del venditore: EN300-177070-100MG
CHF 182.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 182.80
250 MG
CHF 241.30
500 MG
CHF 355.70
1 G
CHF 442.80
2.5 G
CHF 823.70
5 G
CHF 1’195.50
10 G
CHF 1’753.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.48
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-177070-100MG
CHF 182.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
chloro(3,4-dichlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5Cl3O2/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7H,(H,12,13)
InChI
KITYSJQANLRAJJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177070
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177070
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)