Documenti fondamentali
ENA490048089
Enamine
rac-(1R,2R)-2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-10-4-5(3-9-10)6-2-7(6)8(11)12/h3-4,6-7H,2H2,1H3,(H,11,12)/t6-,7+/m0/s1
InChI
BLAROOKLCXZXMV-NKWVEPMBSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250334
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250334
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)