Documenti fondamentali
ENA490048044
Enamine
2-carbamoyl-4-methylpentanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.19
Numero MDL:
Punto di fusione
141-145
Iupac Name
2-(aminocarbonyl)-4-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-4(2)3-5(6(8)9)7(10)11/h4-5H,3H2,1-2H3,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI
OFZZCQOGMPLZFA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250126
Melting Point
141-145
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250126
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)