Documenti fondamentali
ENA490047975
Enamine
tert-butyl N-[2-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]carbamate
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
SKU del venditore: EN300-249964-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.35
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-249964-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 1-(4-methoxyphenyl)-1-methylethylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H23NO3/c1-14(2,3)19-13(17)16-15(4,5)11-7-9-12(18-6)10-8-11/h7-10H,1-6H3,(H,16,17)
InChI
BHMHJQRNSOOLTO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249964
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249964
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)