Documenti fondamentali
ENA490047856
Enamine
2-(1-methylazetidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
SKU del venditore: EN300-249491-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-249491-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-methylazetidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-7-3-5(4-7)2-6(8)9;/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI
SULSAMHWNZHLND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249491
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249491
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)