Documenti fondamentali
ENA490047590
Enamine
4-bromo-5-iodo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.92
Numero MDL:
Punto di fusione
129-130
Iupac Name
4-bromo-5-iodo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H6BrIN2/c1-3-4(6)5(7)9(2)8-3/h1-2H3
InChI
FSHNQHLIRGPMCP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248783
Melting Point
129-130
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248783
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)