Documenti fondamentali
ENA490047540
Enamine
2-(4-fluoro-2-methylphenyl)pyrrolidine
Scegli un formato
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
SKU del venditore: EN300-248624-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-248624-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-fluoro-2-methylphenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H14FN/c1-8-7-9(12)4-5-10(8)11-3-2-6-13-11/h4-5,7,11,13H,2-3,6H2,1H3
InChI
NYXFCKRWEIIQPB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248624
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248624
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)