Documenti fondamentali
ENA490047334
Enamine
5-(pyridin-3-yl)pentan-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.22
Numero MDL:
Iupac Name
5-(3-pyridinyl)-2-pentanone
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-9(12)4-2-5-10-6-3-7-11-8-10/h3,6-8H,2,4-5H2,1H3
InChI
DRNYVXCVAMTSMI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247941
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247941
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)